Tisk…
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922930-1G OR922930-250MG
APOSOR922930-1GEA 15940 CZK
APOSOR922930-1G APOSOR922930-250MG
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde 95%
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189.211 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00454011
CAS číslo: 36151-45-8