Tisk…
Methyl 2,5-dimethyl-3-furancarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922882-100G OR922882-25G
APOSOR922882-100GEA 28630 CZK
APOSOR922882-100G APOSOR922882-25G
Methyl 2,5-dimethyl-3-furancarboxylate 95%
Methyl 2,5-dimethyl-3-furancarboxylate
Vzorec: C₈H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010303
CAS číslo: 6148-34-1