Tisk…
(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR922852-1G OR922852-250MG
APOSOR922852-1GEA 18820 CZK
APOSOR922852-1G APOSOR922852-250MG
(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride 97%
(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₀N₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23106073
CAS číslo: 915226-72-1