Tisk…
4-Methylthiophen-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922825-100MG OR922825-1G OR922825-250MG
APOSOR922825-100MGEA 4770 CZK
APOSOR922825-100MG APOSOR922825-1G APOSOR922825-250MG
4-Methylthiophen-3-amine 95%
4-Methylthiophen-3-amine
Vzorec: C₅H₇NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907775
CAS číslo: 23967-97-7