Tisk…
2-Chloro-3-hydroxyquinoxaline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922814-1G OR922814-250MG
APOSOR922814-1GEA 22950 CZK
APOSOR922814-1G APOSOR922814-250MG
2-Chloro-3-hydroxyquinoxaline 95%
2-Chloro-3-hydroxyquinoxaline
Vzorec: C₈H₅ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14728011
CAS číslo: 35676-70-1