Tisk…
tert-Butyl 3-ethylideneazetidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922789-10G OR922789-1G OR922789-5G
APOSOR922789-10GEA 32670 CZK
APOSOR922789-10G APOSOR922789-1G APOSOR922789-5G
tert-Butyl 3-ethylideneazetidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-ethylideneazetidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12031238
CAS číslo: 934665-46-0