Tisk…
Spiro[3.3]heptan-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922744-1G OR922744-5G OR922744-250MG
APOSOR922744-1GEA 14880 CZK
APOSOR922744-1G APOSOR922744-5G APOSOR922744-250MG
Spiro[3.3]heptan-2-one
Spiro[3.3]heptan-2-one
Vzorec: C₇H₁₀O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22421860
CAS číslo: 30152-57-9