Tisk…
(3,3-Dimethylcyclobutyl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922737-1G OR922737-5G
APOSOR922737-1GEA 16770 CZK
APOSOR922737-1G APOSOR922737-5G
(3,3-Dimethylcyclobutyl)methanol
(3,3-Dimethylcyclobutyl)methanol
Vzorec: C₇H₁₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17170398
CAS číslo: 75017-17-3