Tisk…
[1-(2-Chloro-phenyl)-cyclopropyl]-methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922731-1G OR922731-250MG
APOSOR922731-1GEA 10880 CZK
APOSOR922731-1G APOSOR922731-250MG
[1-(2-Chloro-phenyl)-cyclopropyl]-methanol 95%
[1-(2-Chloro-phenyl)-cyclopropyl]-methanol
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07374449
CAS číslo: 886366-24-1