Tisk…
(S,E)-5-Chloro-2-isopropylpent-4-enoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922689-1G OR922689-250MG
APOSOR922689-1GEA 22950 CZK
APOSOR922689-1G APOSOR922689-250MG
(S,E)-5-Chloro-2-isopropylpent-4-enoic acid 95%
(S,E)-5-Chloro-2-isopropylpent-4-enoic acid
Vzorec: C₈H₁₃ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11113211
CAS číslo: 324519-66-6