Tisk…
6-Propylpyridin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922634-100MG OR922634-1G OR922634-250MG
APOSOR922634-100MGEA 2940 CZK
APOSOR922634-100MG APOSOR922634-1G APOSOR922634-250MG
6-Propylpyridin-2-amine 95%
6-Propylpyridin-2-amine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130076
CAS číslo: 41995-29-3