Tisk…
3,4,5-Trichloropyridin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3,4,5-trichloropyridine
OR922583-1G
APOSOR922583-1GEA 2070 CZK
APOSOR922583-1G
3,4,5-Trichloropyridin-2-amine 95%
3,4,5-Trichloropyridin-2-amine
Vzorec: C₅H₃Cl₃N₂
MW: 197,45 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08705655
CAS číslo: 55933-91-0