Tisk…
2-Methyl-5-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922580-1G OR922580-250MG
APOSOR922580-1GEA 17990 CZK
APOSOR922580-1G APOSOR922580-250MG
2-Methyl-5-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
2-Methyl-5-[(methylamino)methyl]pyridine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
MW: 136.194 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11212404
CAS číslo: 120740-02-5