Tisk…
4,6-Dichloro-2-ethylpyrimidin-5-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922561-1G OR922561-250MG
APOSOR922561-1GEA 15940 CZK
APOSOR922561-1G APOSOR922561-250MG
4,6-Dichloro-2-ethylpyrimidin-5-amine 95%
4,6-Dichloro-2-ethylpyrimidin-5-amine
Vzorec: C₆H₇Cl₂N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11219203
CAS číslo: 6237-96-3