Tisk…
3,3-Dimethylpyrrolidine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922548-100MG OR922548-1G OR922548-250MG
APOSOR922548-100MGEA 1490 CZK
APOSOR922548-100MG APOSOR922548-1G APOSOR922548-250MG
3,3-Dimethylpyrrolidine hydrochloride 95%
3,3-Dimethylpyrrolidine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₃N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11849606
CAS číslo: 3437-30-7