Tisk…
4-Methoxypyrimidine-2-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922542-1G OR922542-250MG
APOSOR922542-1GEA 5920 CZK
APOSOR922542-1G APOSOR922542-250MG
4-Methoxypyrimidine-2-carbonitrile 95%
4-Methoxypyrimidine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₅N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13705422
CAS číslo: 94789-37-4