Tisk…
tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR922539-1G OR922539-5G
APOSOR922539-1GEA 2780 CZK
APOSOR922539-1G APOSOR922539-5G
tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,289 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16497040
CAS číslo: 208046-23-5