Tisk…
1-tert-Butylazetidin-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922475-10G OR922475-1G OR922475-5G
APOSOR922475-10GEA 29460 CZK
APOSOR922475-10G APOSOR922475-1G APOSOR922475-5G
1-tert-Butylazetidin-3-amine
1-tert-Butylazetidin-3-amine
Vzorec: C₇H₁₆N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10565786
CAS číslo: 18713-70-7