N-BOC-erythro-L-β-Methylphenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2S,3S)-Boc-β-methyl-L-Phe-OH
OR922464-100MG
OR922464-25MG
APOSOR922464-100MGEA
2610
CZK
APOSOR922464-100MG
APOSOR922464-25MG
N-BOC-erythro-L-β-Methylphenylalanine 97%
N-BOC-erythro-L-β-Methylphenylalanine
Vzorec:
C₁₅H₂₁NO₄ Bod tání: 101…105 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00800584 CAS číslo: 90731-57-0 |