Tisk…
3-Methylpiperidin-4-ol hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922447-1G OR922447-5G
APOSOR922447-1GEA 5890 CZK
APOSOR922447-1G APOSOR922447-5G
3-Methylpiperidin-4-ol hydrochloride 95%
3-Methylpiperidin-4-ol hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₃NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11506421
CAS číslo: 1185293-84-8