Tisk…
5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9223-1G OR9223-250MG
APOSOR9223-1GEA 5000 CZK
APOSOR9223-1G APOSOR9223-250MG
5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid 97%
5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00447900
CAS číslo: 64354-50-3