Tisk…
3-Acetyl-4-chloro-7-azaindole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922295-1G OR922295-250MG
APOSOR922295-1GEA 3060 CZK
APOSOR922295-1G APOSOR922295-250MG
3-Acetyl-4-chloro-7-azaindole 95%
3-Acetyl-4-chloro-7-azaindole
Vzorec: C₉H₇ClN₂O
MW: 194,618 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12828645
CAS číslo: 1011711-52-6