Tisk…
1-[2-(Allyloxy)phenyl]ethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922195-1G OR922195-250MG
APOSOR922195-1GEA 17990 CZK
APOSOR922195-1G APOSOR922195-250MG
1-[2-(Allyloxy)phenyl]ethanamine 95%
1-[2-(Allyloxy)phenyl]ethanamine
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12802686
CAS číslo: 1184578-88-8