Tisk…
2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR922146-100MG OR922146-250MG
APOSOR922146-100MGEA 2820 CZK
APOSOR922146-100MG APOSOR922146-250MG
2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one 97%
2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
Vzorec: C₇H₁₂N₂O
MW: 140,183 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13180578
CAS číslo: 1147422-92-1