Tisk…
Ethyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922142-1G
APOSOR922142-1GEA 2360 CZK
APOSOR922142-1G
Ethyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,199 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11506124
CAS číslo: 24334-19-8