Tisk…
(2R)-2-(Methoxymethyl)azetidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-(Methoxymethyl)azetidine
OR922129-1G
APOSOR922129-1GEA 19580 CZK
APOSOR922129-1G
(2R)-2-(Methoxymethyl)azetidine
(2R)-2-(Methoxymethyl)azetidine
Vzorec: C₅H₁₁NO
MW: 101,147 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11977227
CAS číslo: 935668-82-9