Tisk…
N-(2-Cyano-cyclohex-1-enyl)-acetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922083-1G OR922083-250MG
APOSOR922083-1GEA 12400 CZK
APOSOR922083-1G APOSOR922083-250MG
N-(2-Cyano-cyclohex-1-enyl)-acetamide 95%
N-(2-Cyano-cyclohex-1-enyl)-acetamide
Vzorec: C₉H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00102302
CAS číslo: 500896-58-2