1-Benzyl-4-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922045-1G
OR922045-5G
APOSOR922045-1GEA
3770
CZK
APOSOR922045-1G
APOSOR922045-5G
1-Benzyl-4-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine ≥98%
1-Benzyl-4-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Vzorec:
C₁₃H₁₇N MW: 187,281 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09030042 CAS číslo: 32018-56-7 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)