Tisk…
Methyl 5-(chlorosulphonyl)pentanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR921979-100MG OR921979-1G OR921979-250MG
APOSOR921979-100MGEA 2820 CZK
APOSOR921979-100MG APOSOR921979-1G APOSOR921979-250MG
Methyl 5-(chlorosulphonyl)pentanoate 95%
Vzorec: C₆H₁₁ClO₄S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22574974
CAS číslo: 1408058-14-9
UN: 3265
ADR: 8,III