Tisk…
2-(2-Methylphenyl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921955-1G OR921955-250MG
APOSOR921955-1GEA 11380 CZK
APOSOR921955-1G APOSOR921955-250MG
2-(2-Methylphenyl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(2-Methylphenyl)pyrimidine-5-carbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198,221 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07643179
CAS číslo: 876710-73-5