Tisk…
3-Chloro-6-methyl-1H-indazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921939-1G OR921939-250MG
APOSOR921939-1GEA 17990 CZK
APOSOR921939-1G APOSOR921939-250MG
3-Chloro-6-methyl-1H-indazole 98%
3-Chloro-6-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738479
CAS číslo: 885271-60-3