Tisk…
(1R,4R)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR921793-1G OR921793-250MG
APOSOR921793-1GEA 20670 CZK
APOSOR921793-1G APOSOR921793-250MG
(1R,4R)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide 97%
(1R,4R)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Vzorec: C₆H₁₂N₂·2BrH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13195528
CAS číslo: 125224-64-8