Tisk…
2-(2-Chlorophenyl)-2-methyl-1-propanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921792-1G OR921792-250MG
APOSOR921792-1GEA 20900 CZK
APOSOR921792-1G APOSOR921792-250MG
2-(2-Chlorophenyl)-2-methyl-1-propanol 95%
2-(2-Chlorophenyl)-2-methyl-1-propanol
Vzorec: C₁₀H₁₃ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11916079
CAS číslo: 1176587-58-8