Tisk…
5-Cyanonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Cyanopyridine-3-carboxylic acid
OR921786-250MG OR921786-1G
APOSOR921786-250MGEA 5820 CZK
APOSOR921786-250MG APOSOR921786-1G
5-Cyanonicotinic acid
5-Cyanonicotinic acid
Vzorec: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,119 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07367904
CAS číslo: 887579-62-6