Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921772-1G OR921772-250MG
APOSOR921772-1GEA 23580 CZK
APOSOR921772-1G APOSOR921772-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethanol 95%
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethanol
Vzorec: C₈H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864457
CAS číslo: 30489-43-1