1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921769-1G
OR921769-250MG
APOSOR921769-1GEA
23970
CZK
APOSOR921769-1G
APOSOR921769-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Vzorec:
C₈H₅N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19221668 CAS číslo: 25957-69-1 |