Tisk…
2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR921697-1G OR921697-250MG
APOSOR921697-1GEA 22780 CZK
APOSOR921697-1G APOSOR921697-250MG
2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride 95+%
2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride
Vzorec: C₄H₅BrN₂S·ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22689362
CAS číslo: 1414958-88-5