Tisk…
3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921690-1G OR921690-5G
APOSOR921690-1GEA 6750 CZK
APOSOR921690-1G APOSOR921690-5G
3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₇ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07366750
CAS číslo: 35207-71-7