3-(Aminomethyl)-4,6-dimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921633-25G
OR921633-5G
APOSOR921633-25GEA
5100
CZK
APOSOR921633-25G
APOSOR921633-5G
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one 97%
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Vzorec:
C₈H₁₂N₂O Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06213260 CAS číslo: 771579-27-2 |