Tisk…
3-Chloro-4,6-dimethylpyridazine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921631-1G OR921631-5G
APOSOR921631-1GEA 16770 CZK
APOSOR921631-1G APOSOR921631-5G
3-Chloro-4,6-dimethylpyridazine
3-Chloro-4,6-dimethylpyridazine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17016067
CAS číslo: 17258-26-3