2-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921599-100MG
OR921599-1G
OR921599-250MG
APOSOR921599-100MGEA
11640
CZK
APOSOR921599-100MG
APOSOR921599-1G
APOSOR921599-250MG
2-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine ≥98%
2-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Vzorec:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,032 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06738911 CAS číslo: 885272-38-8 |