3-(Ethylamino)phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921595-10G
OR921595-1G
OR921595-5G
APOSOR921595-10GEA
21490
CZK
APOSOR921595-10G
APOSOR921595-1G
APOSOR921595-5G
3-(Ethylamino)phenol 95%
3-(Ethylamino)phenol
Vzorec:
C₈H₁₁NO MW: 137,179 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059617 CAS číslo: 621-31-8 |