5-Methoxy-2-(methylthio)pyrimidin-4(3H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921539-1G
OR921539-5G
APOSOR921539-1GEA
1210
CZK
APOSOR921539-1G
APOSOR921539-5G
5-Methoxy-2-(methylthio)pyrimidin-4(3H)-one 95%
5-Methoxy-2-(methylthio)pyrimidin-4(3H)-one
Vzorec:
C₆H₈N₂O₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD26935425 CAS číslo: 1671-08-5 |