Tisk…
2-Bromo-5-methoxypyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921490-1G OR921490-250MG
APOSOR921490-1GEA 4900 CZK
APOSOR921490-1G APOSOR921490-250MG
2-Bromo-5-methoxypyrimidine 98%
2-Bromo-5-methoxypyrimidine
Vzorec: C₅H₅BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025462
CAS číslo: 1209459-99-3