Tisk…
4-Bromo-2-methylpyridin-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921486-100MG OR921486-1G OR921486-250MG
APOSOR921486-100MGEA 827 CZK
APOSOR921486-100MG APOSOR921486-1G APOSOR921486-250MG
4-Bromo-2-methylpyridin-3-amine 95%
4-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16606103
CAS číslo: 126325-48-2