Tisk…
(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR921460-100MG OR921460-1G OR921460-250MG
APOSOR921460-100MGEA 12200 CZK
APOSOR921460-100MG APOSOR921460-1G APOSOR921460-250MG
(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid 99%
(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid
Vzorec: C₂₂H₂₅NO₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11226813
CAS číslo: 1310680-47-7