4-Amino-4-(hydroxymethyl)piperidine, N1-BOC protected 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR921438-1G
OR921438-250MG
APOSOR921438-1GEA
16530
CZK
APOSOR921438-1G
APOSOR921438-250MG
4-Amino-4-(hydroxymethyl)piperidine, N1-BOC protected 97+%
4-Amino-4-(hydroxymethyl)piperidine, N1-BOC protected
Vzorec:
C₁₁H₂₂N₂O₃ MW: 230.304 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11845683 CAS číslo: 203186-96-3 |