1,2,3,4-Tetrahydro-1,6-naphthyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR921392-100MG
OR921392-1G
OR921392-250MG
APOSOR921392-100MGEA
1080
CZK
APOSOR921392-100MG
APOSOR921392-1G
APOSOR921392-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-1,6-naphthyridine 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-1,6-naphthyridine
Vzorec:
C₈H₁₀N₂ MW: 134,178 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08234763 CAS číslo: 13623-84-2 |