Tisk…
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propan-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921355-25G OR921355-5G
APOSOR921355-25GEA 3640 CZK
APOSOR921355-25G APOSOR921355-5G
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propan-1-ol 95%
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propan-1-ol
Vzorec: C₅H₉Cl₃O
MW: 191,483 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00087386
CAS číslo: 813-99-0