Tisk…
2-(1-(Ethylsulphonyl)azetidin-3-ylidene)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921330-100G
APOSOR921330-100GEA 5290 CZK
APOSOR921330-100G
2-(1-(Ethylsulphonyl)azetidin-3-ylidene)acetonitrile 97%
2-(1-(Ethylsulphonyl)azetidin-3-ylidene)acetonitrile
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186,232 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22987586
CAS číslo: 1187595-85-2